安全性情報
Y0000898
Racecadotril impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Benzyl [[(2RS)-2-benzyl-3-sulfanylpropanoyl]amino]acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21NO3S
CAS番号:
分子量:
343.44
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
racecadotril
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
SCC(Cc2ccccc2)C(=O)NCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C19H21NO3S/c21-18(23-13-16-9-5-2-6-10-16)12-20-19(22)17(14-24)11-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17,24H,11-14H2,(H,20,22)
InChI Key
LFABBWTUJCBFQG-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Racecadotril impurity G EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0000898-1EA:
Y0000898:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)