Merck
Y0000810
アセメタシン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-(p-クロロベンゾイル)-5-メトキシ-2-メチルインドール-3-酢酸カルボキシメチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18ClNO6
CAS番号:
分子量:
415.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
acemetacin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2n(c(C)c(CC(=O)OCC(O)=O)c2c1)C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H18ClNO6/c1-12-16(10-20(26)29-11-19(24)25)17-9-15(28-2)7-8-18(17)23(12)21(27)13-3-5-14(22)6-4-13/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,24,25)
InChI Key
FSQKKOOTNAMONP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Acemetacin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
特にアントラサイクリン類(ドキソルビシン、ダウノルビシン、エピルビウム)の細胞毒性を増強する非ステロイド系抗炎症薬(NSAID)です。多剤耐性タンパク質(MRP)が介在する多剤耐性を回避します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0000810-1EA:
Y0000810:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Clinical profile of acemetacin].
H Rechziegler et al.
Medizinische Klinik (Munich, Germany : 1983), 85(5), 340-346 (1990-05-15)
R Andrew Moore et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (3)(3), CD007589-CD007589 (2009-07-10)
Acemetacin is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) licensed for use in rheumatic disease and other musculoskeletal disorders in the UK, and widely available in other countries worldwide. This review sought to evaluate the efficacy and safety of oral acemetacin in