Merck
Y0000803
システム適合性用エタンブトール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
エタンブトール 二塩酸塩, 2,2'-(1,2-エタンジイルジイミノ)bis-1-ブタノール 二塩酸塩, Emb
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H24N2O2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
277.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ethambutol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@@H](CO)NCCN[C@H](CO)CC.Cl.Cl
InChI
1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
InChI Key
AUAHHJJRFHRVPV-BZDVOYDHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
エタンブトールは薬剤耐性の発現を減らすため他の抗生物質と併用した結核の治療に使用される抗マイコバクテリア薬です。エタンブトールは多剤耐性結核(MDR-TB)の調査に中国の最も発生率が高いエリアで使用されました。
生物化学的/生理学的作用
エタンブトールは活発に成長しているTB細菌に対して静菌性です。ミコール酸は、アラビノガラクタンのD-アラビノース残基の5'-ヒドロキシル基に付着し、細胞壁にミコリル-アラビノガラクタン-ペプチドグリカン複合体を形成します。エタンブトールは、アラビノシルトランスフェラーゼ、特にMycobacterium(マイコッバクテリウム属)のアラビノシルトランスフェラーゼを阻害し、マイコアクテリアの細胞壁に含まれるアラビノガラクタンの生合成を妨げて細胞壁の透過性を増大させることによってアラビノガラクタン合成を妨げます。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000803:
Y0000803-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Wajeeh R Bakhsh et al.
Journal of surgical orthopaedic advances, 23(3), 162-165 (2014-08-26)
Mycobacterium kansasii is an acid-fast bacillus most commonly associated with pulmonary pathology. Infection of the spine is exceedingly rare, with just three reported cases, two of which were in human immunodeficiency virus and acquired immunodeficiency syndrome patients. This case report
Mohammed Shafik El-Ridy et al.
Drug delivery, 22(1), 21-36 (2013-12-24)
Tuberculosis (TB) is a worldwide health concern. In 2011, about 8.7 million new cases developed TB and 1.4 million people died from it. Enhancement of ethambutol hydrochloride activity and safety in treatment of TB through niosomal encapsulation. Niosomes were prepared
Joshua R Francis et al.
The Medical journal of Australia, 200(6), 328-332 (2014-04-08)
OBJECTIVE To describe the epidemiology, clinical features, health care resource use, treatment and outcomes of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) cases diagnosed in Western Australia, compared with matched controls with drug-susceptible TB. Retrospective case-control study of all MDR-TB cases notified in WA
I Porvaznik et al.
Advances in experimental medicine and biology, 835, 15-22 (2014-09-26)
Tuberculosis currently belongs to rare respiratory diseases in Slovakia. However, the emergence and spread of multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB) and extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB) are major challenges for global tuberculosis control, since the treatment of resistant forms creates both medical
N Guo et al.
Letters in applied microbiology, 58(4), 344-349 (2013-12-18)
Previous studies have shown that isoimperatorin (IO), a furanocoumarin isolated from several medicinal plants, has antimycobacterial activity against Mycobacterium tuberculosis strain H37Rv (ATCC 27294). This study demonstrated that IO has antimycobacterial activity against 2 drug-sensitive and 6 drug-resistant isolates, with