Merck
Y0000784
酢酸セルロース
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
アセチルセルロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cellulose acetate
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H](C(C(C(C1COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
InChI Key
WOTQVEKSRLZRSX-OLIDUAMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cellulose acetate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Rocktotpal Konwarh et al.
Biotechnology advances, 31(4), 421-437 (2013-01-16)
Cellulose acetate (CA) has been a material of choice for spectrum of utilities across different domains ranging from high absorbing diapers to membrane filters. Electrospinning has conferred a whole new perspective to polymeric materials including CA in the context of
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Y00007844061837583810