由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
riboflavin
フォーム
solid
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
290 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
InChI Key
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Riboflavin, also known as vitamin B2, is crucial for human nutrition, and growth. It finds potential applications in biological redox reactions and is found in several foodstuffs, energy drinks, and vitamin formulations.
アプリケーション
包装
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0000757:
Y0000757-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック