Merck
Y0002362
Supelco
リボフラビン 5′-モノホスファート ナトリウム塩
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
リン酸リボフラビンナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N4NaO9P
CAS番号:
分子量:
478.33
Beilstein:
4106529
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
riboflavin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1
InChI Key
OHSHFZJLPYLRIP-BMZHGHOISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Riboflavin sodium phosphate for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
Unit quantity: 15mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
Y0002362:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Y00023624065269095545