APIファミリー
dorzolamide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m0./s1
InChI Key
OSRUSFPMRGDLAG-QMGYSKNISA-N
遺伝子情報
human ... CA2(760)
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
ターゲットの組織
Central nervous system,Gastrointestinal tract,Bone,Blood,Bladder
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000726-1EA:
Y0000726-50MG:
Y0000726:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック