Merck
Y0000724
Norgestimate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(17α)-17-(Acetyloxy)-13-ethyl-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one 3-oxime, Dexnorgestrel acetime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H31NO3
CAS番号:
分子量:
369.50
Beilstein:
6440219
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
norgestimate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C\C(CC[C@H]34)=N/O)[C@@H]1CC[C@@]2(OC(C)=O)C#C
InChI
1S/C23H31NO3/c1-4-22-12-10-19-18-9-7-17(24-26)14-16(18)6-8-20(19)21(22)11-13-23(22,5-2)27-15(3)25/h2,14,18-21,26H,4,6-13H2,1,3H3/b24-17+/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
KIQQMECNKUGGKA-NMYWJIRASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Norgestimate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Bringer
American journal of obstetrics and gynecology, 166(6 Pt 2), 1969-1977 (1992-06-01)
The efficacy and safety of a new monophasic oral contraceptive, norgestimate/ethinyl estradiol, containing the third-generation progestin, norgestimate (250 micrograms), and ethinyl estradiol (35 micrograms), are reviewed. Norgestimate/ethinyl estradiol demonstrates excellent contraceptive efficacy, with a Pearl index of 0.25. Cycle control
A Phillips et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 167(4 Pt 2), 1191-1196 (1992-10-01)
Norgestimate is a novel progestin with highly selective progestational activity and minimal androgenicity. In rabbits, norgestimate binds to uterine progestin receptors, stimulates the endometrium, and inhibits ovulation. Norgestimate acts directly on target organs, stimulating rabbit endometrium when injected into the
M R Henzl
The Journal of reproductive medicine, 46(7), 647-661 (2001-08-14)
This review of preclinical studies and clinical trials of efficacy and safety examines the relation between structure and function in the norgestimate (NGM) molecule, describes the pharmacologic characteristics of NGM and evaluates clinical experience with NGM in oral contraception (OC)
Norgestimate.
S L Corson
Clinical obstetrics and gynecology, 38(4), 841-848 (1995-12-01)
M P Curran et al.
Drugs & aging, 18(11), 863-885 (2002-01-05)
The focus of this review is hormone replacement therapy (HRT) with continuous administration of micronised, oral 17beta-estradiol 1 mg/day (herein referred to as continuous estradiol) plus micronised, oral norgestimate 90 microg/day administered for 3 days then withdrawn for 3 days