Merck
Y0000695
ナロキソン 塩酸塩 二水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Naloxone hydrochloride dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21NO4 · HCl · 2H2O
CAS番号:
分子量:
399.87
Beilstein:
6260807
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
naloxone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)CC=C
InChI
1S/C19H21NO4.ClH.2H2O/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;;;/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2;1H;2*1H2/t14-,17+,18+,19-;;;/m1.../s1
InChI Key
TXMZWEASFRBVKY-IOQDSZRYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Naloxone for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Time for universal provision of take-home naloxone.
Tim Crocker-Buque et al.
Lancet (London, England), 384(9940), 308-308 (2014-07-30)
Heroin and naloxone.
Annie Lagoy
The American journal of nursing, 114(10), 12-12 (2014-09-25)
Easy-to-use overdose antidote earns fast-track approval.
Bridget M Kuehn
JAMA, 311(16), 1600-1600 (2014-04-24)
Corey S Davis et al.
American journal of public health, 104(8), e7-e9 (2014-06-13)
Naloxone is a medication that reverses respiratory depression from opioid overdose if given in time. Paramedics routinely administer naloxone to opioid overdose victims in the prehospital setting, and many states are moving to increase access to the medication. Several jurisdictions
Edmund Allen Liles et al.
Hospital practice (1995), 42(2), 70-76 (2014-04-29)
Patients with sickle cell disease (SCD) suffer from intermittent vaso-occlusive pain crises (VOCs). These crises lead to frequent hospitalizations, significant morbidity, and increased mortality risk. Care pathways can enhance efficiency and quality of care. Our study sought to evaluate the