Merck
Y0000583
バレレン酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2E)-3-[(4S,7R,7aR)-2,4,5,6,7,7a-ヘキサヒドロ-3,7-ジメチル-1H-インデン-4-イル]-2-メチル-2-プロペン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22O2
CAS番号:
分子量:
234.33
Beilstein:
3138020
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
valeriana officinalis
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CCC(C)=C1[C@@H](CC[C@H]2C)\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O2/c1-9-4-6-12(8-11(3)15(16)17)14-10(2)5-7-13(9)14/h8-9,12-13H,4-7H2,1-3H3,(H,16,17)/b11-8+/t9-,12+,13-/m1/s1
InChI Key
FEBNTWHYQKGEIQ-SUKRRCERSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Valerian standardised dry extract EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000583:
Y0000583-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Juliane Hintersteiner et al.
European journal of pharmacology, 735, 123-131 (2014-04-01)
Valerenic acid (VA) is a β2/3 subunit-specific modulator of γ-aminobutyric acid (GABA) type A (GABAA) receptors inducing anxiolysis. Here we analyze if VA-esters can serve as prodrugs and if different ester structures have different in vitro/in vivo effects. Modulation of