Merck
Y0000506
セフォタキシム ナトリウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
セフォタキシム ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16N5NaO7S2
CAS番号:
分子量:
477.45
Beilstein:
5711411
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cefotaxime
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
InChI Key
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cefotaxime for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
セフォタキシムは、細菌の細胞壁でのペプチドグリカン合成の最終的なペプチド転移段階を阻害するペニシリン結合タンパク質(PBP)に結合することにより、細菌の細胞壁合成を阻害します。結果として、細菌は細胞壁自己分解酵素により溶解します。
作用機序:細菌の細胞壁合成を阻害します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
広域スペクトル性の第三世代セファロスポリン系抗生物質。
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R N Jones
Diagnostic microbiology and infectious disease, 13(4), 317-327 (1990-07-01)
Cefotaxime is a parenteral broad-spectrum cephalosporin, used extensively worldwide for chemotherapy of serious infections. Since its release in 1979, cefotaxime has also been studied to minimize surgery-related infections and, more than any other new compound, has been used in a
Hien Bao Dieu Thai et al.
The Analyst, 140(8), 2804-2809 (2015-02-28)
We described a dual turn-on probe sensitive to both acidity and basicity, which could be designed by connecting a fluorophore to a quencher via metal-ligand interaction. Atto488-labeled nitrilotriacetic acid and polyhistidine peptide were used as the fluorophore and the quencher
Alje P van Dam et al.
Sexually transmitted infections, 90(7), 513-514 (2014-08-13)
We describe the first case of treatment failure of gonorrhoea with a third generation cephalosporin, cefotaxime 1g intramuscularly, in the Netherlands. The case was from a high-frequency transmitting population (men having sex with men) and was caused by the internationally
Siiri Kõljalg et al.
APMIS : acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica, 122(5), 452-458 (2013-09-17)
The aim of our study was to characterize the phylogenetic groups of Escherichia coli, antibiotic resistance, and containment of class 1 integrons in the first attack of pyelonephritis and in subsequent recurrences in young children. Altogether, 89 urine E. coli
Fu Peng et al.
Chinese medical journal, 127(23), 4001-4005 (2014-11-29)
Our pervious antibacterial studies on several traditional Chinese medicines have found that Patchouli oil from Pogostemon cablin had significant antibacterial activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), which has spread worldwide and infected innumerable people. In order to find the more