APIファミリー
beclometasone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C28H37ClO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
InChI Key
KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Adrenal gland,Immune system,Bone
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000469-1EA:
Y0000469:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)