Merck
Y0000352
システム適合性用ベクロメタゾンジプロピオナート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ベクロメタゾン ジプロピオナート, 9-クロロ-11β,17,21-トリヒドロキシ-16β-メチルプレグナ-1,4-ジエン-3,20-ジオン 17,21-ジプロピオナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H37ClO7
CAS番号:
分子量:
521.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
beclometasone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C28H37ClO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
InChI Key
KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Beclometasone dipropionate for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Adrenal gland,Immune system,Bone
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000352-1EA:
Y0000352:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficacy of inhaled beclomethasone dipropionate and budesonide in the treatment of asthma.
D R Webb
Respiratory medicine, 92 Suppl B, 7-14 (1999-04-08)
Comparative review of the effects of inhaled beclomethasone dipropionate and budesonide on bone.
M D'Souza
Respiratory medicine, 92 Suppl B, 24-36 (1999-04-08)
Effect of inhaled beclomethasone dipropionate and budesonide on adrenal function, skin changes and cataract formation.
R G Dluhy
Respiratory medicine, 92 Suppl B, 15-23 (1999-04-08)
T B Edwards
Clinical therapeutics, 17(6), 1032-1041 (1995-11-01)
There is an increasing trend toward topical intranasal corticosteroids as the preferred treatment for seasonal or perennial allergic rhinitis. This trend is based on the fact that the chronic, mucosal inflammation that accompanies allergic rhinitis responds to anti-inflammatory drugs such
J C Guérin et al.
Presse medicale (Paris, France : 1983), 21(32), 1526-1531 (1992-10-03)
Beclomethasone dipropionate has now been used for more than 10 years during which our knowledge of how to use inhaled corticosteroids has gradually improved: high dose initial treatment followed by progressive reduction down to the minimum effective dosage; administration in