Merck
Y0000363
システム適合性用シプロフィブラート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
シプロフィブラート, 2-[p-(2,2-ジクロロシクロプロピル)フェノキシ]-2-メチルプロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14Cl2O3
CAS番号:
分子量:
289.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ciprofibrate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C13H14Cl2O3/c1-12(2,11(16)17)18-9-5-3-8(4-6-9)10-7-13(10,14)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI Key
KPSRODZRAIWAKH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PPARA(5465)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ciprofibrate for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Turpin et al.
Atherosclerosis, 124 Suppl, S83-S87 (1996-07-01)
Ciprofibrate is an effective treatment for three main types of atherogenic hyperlipoproteinaemia: type IIa hypercholesterolaemia, type IIb combined hyperlipidaemia, and type IV hypertriglyceridaemia. In type IIa hypercholesterolaemia, administration of 100 mg/day of ciprofibrate, to approximately 3000 patients, decreased total cholesterol
M J Chapman et al.
Atherosclerosis, 124 Suppl, S21-S28 (1996-07-01)
Triglyceride levels greater than 150 mg/dl are associated with the atherogenic lipoprotein phenotype, represented by a predominance of small, dense low density lipoproteins (LDL) and diminished concentrations of high density lipoproteins. This phenotype is characteristic of patients with combined hyperlipidemia
D J Betteridge
Postgraduate medical journal, 69 Suppl 1, S42-S47 (1993-01-01)
The cornerstone of management in hyperlipidaemia is dietary and lifestyle therapy. Nonetheless, a proportion of patients will require drug therapy. Of the currently available choices, statins are of obvious value for raised cholesterol and low dose resins have a place