Merck
Y0000345
Temazepam impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(3RS)-7-Chloro-3-methoxy-1-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H15ClN2O2
CAS番号:
分子量:
314.77
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
temazepam
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cc2c(cc1)N(C(=O)C(N=C2c3ccccc3)OC)C
InChI
1S/C17H15ClN2O2/c1-20-14-9-8-12(18)10-13(14)15(11-6-4-3-5-7-11)19-16(22-2)17(20)21/h3-10,16H,1-2H3
InChI Key
JVCZEDGTKACWMA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Temazepam impurity D EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)