Merck
W365820
Sigma-Aldrich
1,4-シネオール
≥95%, FG
別名:
1-イソプロピル-4-メチル-7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
FEMA番号:
3658
Beilstein:
104974
EC Number:
欧州評議会番号:
11225
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
3.007
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
65 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; camphoraceous; minty; cooling; pine
SMILES記法
CC(C)C12CCC(C)(CC1)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10-6-4-9(3,11-10)5-7-10/h8H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+
InChI Key
RFFOTVCVTJUTAD-AOOOYVTPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Solvent-free dehydration, cyclization, and hydrogenation of linalool with a dual heterogeneous catalyst system to generate a high-performance sustainable aviation fuel.: A novel approach utilizing 1,4-Cineole in the synthesis of sustainable aviation fuel through chemical transformations of linalool (Keller et al., 2022).
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W365820-BULK-K:
W365820-100KG-K:
W365820-4KG-K:4548174017265
W365820-VAR-K:
W365820-1KG-K:4548174017258
W365820-SAMPLE-K:
W365820-100G-K:4548174017241
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)