安全性情報
V5262
Millipore
ビールインフュージョン培養液
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
適合性
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
アプリケーション
選好性病原性微生物の培養に推奨されます。
構成
成分
ビールインフュージョン(500 gから)10 g/L
プロテオースペプトン10 g/L
塩化ナトリウム5 g/L
調製ノート
Suspend 25 g of Veal Infusion Broth in 1000 ml of distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Dispense and sterilize by autoclaving at 15 lbs. pressure (121°C) for 15 minutes.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
V5262-BULK:
V5262-VAR:
V5262-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Atlas, R. et al.
Handbook of Microbiological Media (1993)
資料
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques