Merck
T3128
Sigma-Aldrich
トリズマ®マレイン酸塩
別名:
TRIS マレイン酸塩, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン マレイン酸塩, トロメタミン マレイン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
237.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥99.5% NaOH basis (anhydrous, titration)
品質水準
フォーム
crystalline powder
溶解性
water: 500 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H11NO3.C4H4O4/c5-4(1-6,2-7)3-8;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-8H,1-3,5H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
HTMWOUBCEZXSHN-BTJKTKAUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリズマ®マレイン酸塩は以下のように用いられています:
  • 免疫細胞化学的分析用喀痰サイトスピンサンプルの再水和に
  • ヌクレオシド二リン酸測定前の脊髄切片のインキュベートに
  • 胚性幹細胞(ES 細胞)用アルカリ性リン酸塩(AP)染色の成分として
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T3128-250G:
T3128-100G:
T3128-BULK-PC:
T3128-BULK:
T3128-VAR:
T3128-50G:
T3128-H:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nitrosative stress, heme oxygenase-1 expression and airway inflammation during severe exacerbations of COPD
Tsoumakidou M, et al.
Chest, 127(6), 1911-1918 (2005)
Putative porcine embryonic stem cell lines derived from aggregated four-celled cloned embryos produced by oocyte bisection cloning
Siriboon C, et al.
Testing, 10(2), e0118165-e0118165 (2015)
CD4 microglial expression correlates with spontaneous clinical improvement in the acute Lewis rat EAE model
Almolda B, et al.
Journal of Neuroimmunology, 209(1-2), 65-80 (2009)
Greg Holmes et al.
Development (Cambridge, England), 145(19) (2018-09-20)
Midface dysgenesis is a feature of more than 200 genetic conditions in which upper airway anomalies frequently cause respiratory distress, but its etiology is poorly understood. Mouse models of Apert and Crouzon craniosynostosis syndromes exhibit midface dysgenesis similar to the
Abeer Maher Fayyad et al.
International journal of molecular sciences, 20(7) (2019-04-04)
Obesity is a major risk for diabetes. Brown adipose tissue (BAT) mediates production of heat while white adipose tissue (WAT) function in the storage of fat. Roles of BAT in the treatment of obesity and related disorders warrants more investigation.