安全性情報
UST148
Supelco
ディーゼル燃料 No. 2
certified reference material, 50,000 μg/mL in methylene chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
100
300
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1.5 mL
メーカー/製品名
RTC UST-148
濃度
50,000 μg/mL in methylene chloride
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
petroleum
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
分析物の濃度はロットごとに異なります。すべてのロットにすべての分析物が含まれるわけではありません。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
UST148-1.5ML:4548173334431
UST1481.5ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)