安全性情報
UST122
Supelco
芳香族炭化水素スタンダード
certified reference material, 1000 μg/mL in methylene chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
100
300
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of × 1.5 mL
メーカー/製品名
RTC UST-122
濃度
1000 μg/mL in methylene chloride
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
分析物の濃度はロットごとに異なります。すべてのロットにすべての分析物が含まれるわけではありません。
アナライト
詳細
    Acenaphthene
    Acenaphthylene
    Anthracene
    Benz[a]anthracene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[ghi]perylene
    Benzo[k]fluoranthene
    Chrysene
    Dibenz[a,h]anthracene
    Fluoranthene
    Fluorene
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    Naphthalene
    Phenanthrene
    Pyrene
    すべて表示 (15)
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
UST1221.5ML-PW:
UST122-1.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antonella Profumo et al.
Talanta, 219, 121304-121304 (2020-09-06)
This paper proposes a GC-MS analytical method that can be used in forensic investigations, for comparative or provenance studies of soils with the aim to reconnect the evidence to their origin. The volatile, semi-volatile and volatilizable compounds present in soil