Merck
T1820002
Trapidil impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
6-メチル-4-ヒドロキシ-1,3,3a,7-テトラアザインデン, 7-ヒドロキシ-5-メチル-1,3,4-トリアザインドリジン, NSC 32071, NSC 511493
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N4O
CAS番号:
分子量:
150.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
trapidil
メーカー/製品名
EDQM
mp
280-283 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(O)n2ncnc2n1
InChI
1S/C6H6N4O/c1-4-2-5(11)10-6(9-4)7-3-8-10/h2-3,11H,1H3
InChI Key
ZUIVNYGZFPOXFW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • ルテニウム(II)-Hmtpo錯体
  • 抗マラリア活性を持つジヒドロオロタートデヒドロゲナーゼインヒビター
共役炭素環および共役ヘテロ環のVilsmeier反応に用いる反応剤
HIV TAR RNAへの結合に起因する薬理活性の研究
臭化銀微結晶中の空間電荷層の研究に用いる添加剤
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
T1820002-1EA:
T1820002:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)