詳細
non-ionic
品質水準
アッセイ
≥58%
フォーム
viscous liquid
分子量
micellar avg mol wt 79.000
average mol wt 1310
組成
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
環境により配慮した代替製品の特徴
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
0.012 mM (20-25°C)
粘度
300—500 cP(25 °C)
転移温度
cloud point 65 °C
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow
密度
1.064 g/cm3
HLB
15.0
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI Key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
STS0204-BULK:
STS0204-1L:
STS0204-VAR:
STS0204-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)