Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SRE0098
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
≥98%, New Zealand origin, ≤3 EU/mg endotoxin, western blot: suitable, electrophoresis: suitable, ELISA: suitable
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
製品名
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来, heat shock fraction, New Zealand origin, protease free, IgG free, fatty acid free, Ph 7.0, ≥98%
アッセイ
≥98%
フォーム
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
由来
New Zealand origin
遊離脂肪酸含有量含有量
≤0.05% (NEFA)
不純物
essentially globulin free
≤3 EU/mg endotoxin
<2%
損失
≤5%
pH
7.0
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
その他の活性
protease ≤0.005 U/mg
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
調製ノート
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRE0098-VAR:
SRE0098-100G:
SRE0098-10G:
SRE0098-1KG:
SRE0098-50G:
SRE0098-500G:
SRE0098-10KG:
SRE0098-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)