安全性情報
SQC005
Supelco
TCLP 金属(土壌中)
certified reference material
別名:
Soil matrix CRM, TCLP metals
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC SQC-005
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
Matrix
soil
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
<ul>
<li><strong>Soil toxicity assessment for biotech development sites:</strong> TCLP and <em>in vitro</em> PBET model were used to determine the leachability (ecological risk) and oral bioaccessibility (human health risk) of soil cadmium (Chen et al., 2024).</li>
<li><strong>TCLP compliance testing for biopharmaceutical researchers: </strong>Used in leachability of heavy metals. The biomineralization driven by <em>B. pasteurii</em> on Cd and Pb in the presence of a calcium source was evaluated based on the contents of Cd and Pb using TCLP (Zhang et al., 2024).</li>
</ul>
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
特定毒物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SQC005-225G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)