安全性情報
QC3163
Supelco
微量金属 1(海水中) -(全容量)
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC QCI-3034-1
濃度
in H2O
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
Jan Code
FQC3163-500ML:
QC3163-500ML:4548173965079
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)