安全性情報
SQC003
Supelco
BNA(土壌中)
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC SQC-003
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
マトリックス
soil
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
アナライト
詳細
    1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
    1,2,3,5-Tetrachlorobenzene
    1,2,3-Trichlorobenzene
    1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3,5-Trichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    1-Chloronaphthalene
    2,2′-Oxybis(1-Chloropropane)
    2,3,4,6-Tetrachlorophenol
    2,3-Dimethylphenol
    2,4,5-Trichlorophenol
    2,4,6-Trichlorophenol
    2,4-Dichlorophenol
    2,4-Dimethylphenol
    2,4-Dinitrophenol
    2,4-Dinitrotoluene (2,4-DNT)
    2,5-Dimethylphenol
    2,6-Dichlorophenol
    2,6-Dimethylphenol
    2,6-Dinitrotoluene (2,6-DNT)
    2-Amino-1methylbenzene
    2-Chloronaphthalene
    2-Chlorophenol
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    2-Methylnaphthalene
    2-Methylphenol (o-Cresol)
    2-Nitroaniline
    2-Nitrophenol
    3+4-Methylphenol (m+p-Cresol)
    3,3′-Dichlorobenzidine
    3,4-Dimethylphenol
    3,5-Dimethylphenol
    3-Methylphenol (m-Cresol)
    3-Nitroaniline
    3-Nitrophenol
    4-Bromophenyl phenyl ether
    4-Chloro-3-methylphenol
    4-Chloroaniline
    4-Chlorophenyl phenylether
    4-Methylphenol (p-Cresol)
    4-Nitroaniline
    4-Nitrophenol
    Acenaphthene
    Acenaphthylene
    Acetophenone
    Aniline
    Anthracene
    Atrazine
    Benzaldehyde
    Benzidine
    Benzo(a)anthracene
    Benzo(a)pyrene
    Benzo(b)fluoranthene
    Benzo(b+k)fluoranthene
    Benzo(g,h,i)perylene
    Benzo(k)fluoranthene
    Benzoic acid
    Benzyl alcohol
    Biphenyl
    bis(2-Chloroethoxy)methane
    bis(2-Chloroethyl) ether
    bis(2-Chloroisopropyl) ether
    bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP)
    Butyl benzyl phthalate
    Caprolactam
    Carbazole
    Chrysene
    Di-n-butyl phthalate
    Di-n-octyl phthalate
    Dibenzo(a,h)anthracene
    Dibenzofuran
    Diethyl phthalate
    Dimethyl phthalate
    Fluoranthene
    Fluorene
    Hexachlorobenzene
    Hexachlorobutadiene
    Hexachlorocyclopentadiene
    Hexachloroethane
    Indeno(1,2,3-cd) pyrene
    Isophorone
    Maleic anhydride
    n-Nitroso-di-n-propylamine
    n-Nitrosodimethylamine
    n-Nitrosodiphenylamine
    Naphthalene
    Nitrobenzene
    Pentachlorobenzene
    Pentachlorophenol
    Phenanthrene
    Phenol
    Pyrene
    Pyridine
    Total cPAH
    Total PAH
    すべて表示 (98)
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SQC003-40G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aleksandra Ukalska-Jaruga et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-06)
Pesticides belong to a group of xenobiotics harmful to humans and wildlife, whose fate and activity depends on their susceptibility to degradation. Therefore, the monitoring of their residue level in agricultural soils is very important because it provides very valuable