Merck
SMB01384
Sigma-Aldrich
DMIP
≥95% (HPLC)
別名:
1,6-DMIP, 1,6-Dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine, 2-Amino-1,6-dimethylimidazo[4,5-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N4
CAS番号:
分子量:
162.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
輸送温度
2-8°C
保管温度
2-8°C
詳細
DMIP (2-Amino-1,6-dimethylimidazo[4,5-b]pyridine) dietary genotoxic carcinogen formed in heat processed meat and fish via the Maillard reaction.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01384-VAR:
SMB01384-BULK:
SMB01384-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)