Merck
SMB01383
Sigma-Aldrich
PhIP
≥95% (HPLC)
別名:
2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12N4
CAS番号:
分子量:
224.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.28
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
輸送温度
2-8°C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=NC2=NC=C(C3=CC=CC=C3)C=C2N1C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PhIP (2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo(4,5-b)pyridine) is a dietary genotoxic carcinogen formed in heat processed meat and fish via the Maillard reaction. PhIP is a primary metabolite activated by CYP1A2 and N-acetyltransferase 1 or sulfotransferase to DNA reactive metabolite.
生物化学的/生理学的作用
Carcinogen developed in grilled meats. Induces breast and colon cancer in rats.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01383-VAR:
SMB01383-10MG:
SMB01383-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Yueliang Zhao et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 69(46), 13933-13941 (2021-11-11)
The effects of the deacetylation degree (DD) of chitosan on heterocyclic aromatic amine formation were investigated in chemical models and beef patties. The results in model systems showed that at lower addition levels (10 mg), chitosan with 85% DD showed