Merck
SMB01378
Sigma-Aldrich
Procainamide-labeled Dextran Ladder
suitable for HPLC
別名:
Glycan Ladder, Procainamide Dextran Ladder Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.79
アッセイ
>90% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder or crystals
solid
テクニック
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
不純物
≤10% Unlabeled Dextran ladder
輸送温度
2-8°C
保管温度
−20°C
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01378-200UG:
SMB01378-VAR:
SMB01378-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)