Merck
SMB01360
Sigma-Aldrich
1-MethylpseudoUridine
≥98% (HPLC)
別名:
1-Methyl-5-β-D-ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, N1-Methylpseudouridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2O6
CAS番号:
分子量:
258.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[nH]1[c]([n](cc([c]1=O)[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)CO)C)=O
InChI
1S/C10H14N2O6/c1-12-2-4(9(16)11-10(12)17)8-7(15)6(14)5(3-13)18-8/h2,5-8,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,8+/m1/s1
InChI Key
UVBYMVOUBXYSFV-XUTVFYLZSA-N
詳細
A key aspect of COVID-19 mRNA vaccines is the use of the modified nucleobase Methylpseudouridine to increase their effectiveness. The modified nucleobase helps cloak mRNA vaccines from the immune system, limiting their undesired immune stimulation, and in certain circumstances may also enhance the synthesis of antigens.
アプリケーション
Vaccine development
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01360-VAR:
SMB01360-250MG:
SMB01360-50MG:
SMB01360-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)