Merck
SMB00959
Sigma-Aldrich
trans-Resveratrol 3-O-sulfate potassium salt
別名:
Potassium 3-hydroxy-5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11KO6S
CAS番号:
分子量:
346.40
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
形状
solid
テクニック
HPLC: suitable
white to beige
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Metabolomics research
Resveratrol-3-O-sulfate is a metabolite derived from trans-Resveratrol. It can be found in biological fluids. Within the cell, Resveratrol 3-sulfate is primarily located in the cytoplasm and in the extracellular space
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)