Merck
PHL83261
プテロスチルべン
phyproof® Reference Substance
別名:
3,5-ジメトキシ-4′-ヒドロキシスチルベン, 4-[(1E)-2-(3,5-ジメトキシフェニル)エチニル]フェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16O3
CAS番号:
分子量:
256.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(OC)cc(\C=C\c2ccc(O)cc2)c1
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-15-9-13(10-16(11-15)19-2)4-3-12-5-7-14(17)8-6-12/h3-11,17H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
VLEUZFDZJKSGMX-ONEGZZNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
抗酸化剤、抗増殖剤、アポトーシス誘発剤、抗高血糖剤、抗糖尿病剤。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83261-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)