Merck
S9679
Sigma-Aldrich
デンプン トウモロコシ由来
別名:
コーンスターチ, デンプン トウモロコシ由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H10O5)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
corn
品質水準
フォーム
solid
white
有効pH範囲
4.0 -7.0
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デンプンは、天然の、豊富に利用できる、生分解性の多糖類です。植物の根、葉、茎、塊茎、果実、および花粉粒などさまざまな部分に貯蔵されます。トウモロコシデンプンは、25%がアミロースで75%がアミロペクチンです。
アプリケーション
トウモロコシ由来のデンプンは、バナナのアミロース含量の評価のための検量線作成に使用されています。また、ブタ便を用いたin vitro発酵による加水分解試験にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
デンプンは、植物におけるエネルギー貯蔵を促進します。トウモロコシデンプンには、紙袋、文房具、ティッシュ、抗生物質の製造、点滴供給システムなど、さまざまな用途があります。また、生地の堅さを増したり、外観を良くするためにも使用できます。トウモロコシデンプンはヒトや動物の食事の一部でもあります。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S9679-VAR:
S9679-1KG:
S9679-250G:
S9679-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
G Giuberti et al.
Animal : an international journal of animal bioscience, 7(9), 1446-1453 (2013-06-21)
The need to improve the knowledge of fermentation processes within the digestive tract in pigs is growing, particularly for ingredients that may act as potential prebiotic sources, such as resistant starch (RS). A study (based on enzymatic digestion followed by
Li Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(14), 5380-5385 (2013-03-20)
Three grinding stones from Shizitan Locality 14 (ca. 23,000-19,500 calendar years before present) in the middle Yellow River region were subjected to usewear and residue analyses to investigate human adaptation during the last glacial maximum (LGM) period, when resources were
E van der Hoeven-Hangoor et al.
Poultry science, 92(10), 2713-2723 (2013-09-21)
Microbiota plays a role in the release and absorption of nutrients from feed components, thereby affecting digesta composition and moisture content of the excreta. The objective of the current study was to determine the effects of 5 different diets varying
Eiji Yamazaki et al.
Carbohydrate polymers, 94(1), 555-560 (2013-04-03)
Effect of the polysaccharide from leaves of Corchorus olitorius L. (PLC) on the freeze-thaw (FT) stability of corn starch gel was studied. PLC was incorporated into the starch gel at 0.7% and total solid was adjusted to 6.0%. The syneresis
Daniëlle Haenen et al.
The Journal of nutrition, 143(12), 1889-1898 (2013-10-18)
Consumption of resistant starch (RS) has been associated with various intestinal health benefits, but knowledge of its effects on global gene expression in the colon is limited. The main objective of the current study was to identify genes affected by