安全性情報
BCR465
Rice flour (amylose, low level)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR465
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Amylose
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR465-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)