製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.0-9 (20 °C, 50 g/L)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.003%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI Key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4797-500G:
S4797-100G:
S4797-VAR:
S4797-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック