Merck
S1975000
スルフィソキサゾール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-アミノ-N-(3,4-ジメチル-5-イソキサゾリル)ベンゼンスルホンアミド, N1-(3,4-ジメチル-5-イソキサゾリル)スルファニルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13N3O3S
CAS番号:
分子量:
267.30
Beilstein:
6737262
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sulfafurazole
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1noc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C
InChI
1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)13-17-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,14H,12H2,1-2H3
InChI Key
NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sulfafurazole EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
S1975000:
S1975000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
[Bacteriology and response to treatment with erythromycin-sulfisoxazole in children with acute otitis media].
R S Rodríguez et al.
Boletin medico del Hospital Infantil de Mexico, 44(12), 728-734 (1987-12-01)
Sulfafurazole (sulphisoxazole).
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 24, 275-284 (1980-01-01)
Jang-Gi Choi et al.
PloS one, 9(7), e102697-e102697 (2014-07-23)
Galla rhois is a commonly used traditional medicine for the treatment of pathogenic bacteria in Korea as well as in other parts of Asia. Methyl gallate (MG), a major component of Galla Rhois, exhibits strong antibacterial activity, but its mechanism
Hui-zhen Wu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(13), 3545-3554 (2015-03-04)
An in-line matrix cleanup method was used for the simultaneous extraction of 15 sulfonamides and two metabolites from manure samples. The ultrasound/microwave-assisted extraction (UMAE) combined with solid-liquid-solid dispersive extraction (SLSDE) procedure provides a simple sample preparation approach for the processing
Magda Targa Martins et al.
Talanta, 129, 374-383 (2014-08-17)
In routine laboratory work, screening methods for multiclass analysis can process a large number of samples in a short time. The main challenge is to develop a methodology to detect as many different classes of residues as possible, combined with