Merck
S1400000
ストレプトマイシン 硫酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Streptomycin sulfate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C21H39N7O12 · 1.5 H2SO4
CAS番号:
分子量:
728.69
Beilstein:
3894995
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
streptomycin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChI Key
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Streptomycin sulfate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ストレプトマイシンは、30SリボソームサブユニットがS12タンパク質に結合することにより原核生物のタンパク質合成を阻害して作用します。その結果、開始複合体から鎖伸長リボソームへの移行を阻害します。 本化合物はミスコードを引き起こすか又は開始を阻害します。
耐性機序:S12リボソームタンパク質の遺伝子であるrpsLの突然変異により、ストレプトマイシンのリボソームへの結合を阻害します。 また、アミノグリコシドホスホトランスフェラーゼはストレプトマイシンを不活性化します。
抗菌スペクトル:ストレプトマイシンはグラム陰性菌及びグラム陽性菌に対して作用します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S1400000:
S1400000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Annalisa Milano et al.
Journal of the American College of Cardiology, 64(8), 745-756 (2014-08-26)
Familial forms of primary sinus bradycardia have sometimes been attributed to mutations in HCN4, SCN5A, and ANK2. In these studies, no structural cardiac alterations were reported in mutation carriers. However, a cluster of reports in the literature describe patients presenting
Yu Zheng et al.
Clinical & experimental metastasis, 31(8), 921-933 (2014-09-17)
In prostate cancer metastases to bone, cancer cell-derived cytokines stimulate RANKL expression by cells of the osteoblast lineage, which in turn activates osteoclastic bone resorption. However, it is unclear whether cells of the osteoblast lineage signal back to prostate cancer
Xue Tan et al.
Experimental eye research, 131, 77-83 (2015-01-13)
As a part of the visual cycle, all-trans-retinol (all-trans-ROL), the major form of vitamin A in circulating blood, is transported to the retinal pigment epithelium (RPE). All-trans-ROL is essential for normal retina function. However, recent researches have shown that excessive
Hannes Uchtenhagen et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(12), 5802-5812 (2014-05-16)
Our knowledge of the binding sites for neutralizing Abs (NAb) that recognize a broad range of HIV-1 strains (bNAb) has substantially increased in recent years. However, gaps remain in our understanding of how to focus B cell responses to vulnerable
Zhigang Liu et al.
Neuro-oncology, 16(6), 787-799 (2014-01-29)
Supratentorial primitive neuroectodermal tumor (sPNET) is a malignant brain tumor with poor prognosis. New model systems that replicate sPNET's molecular subtype(s) and maintain cancer stem cell (CSC) pool are needed. A fresh surgical specimen of a pediatric sPNET was directly