安全性情報
QC1541
Supelco
Sulfite in Water
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 20 mL
メーカー/製品名
RTC QCI-078
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
分析物の濃度はロットごとに異なります。すべてのロットにすべての分析物が含まれるわけではありません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
QC1541-20ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)