安全性情報
ICS034
Supelco
カルボナート (IC スタンダード)
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC ICS-034-100
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
ICS034-500ML:
ICS034-100ML:
ICS034-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)