安全性情報
QC1161
Supelco
Organophosphorus Pesticides 1 - WP
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 2 mL
メーカー/製品名
RTC QCO-257-1
濃度
100% in acetone
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
アナライト
詳細
    Azinphos-methyl (Guthion) 1 - 50 µg/L
    Carbophenothion 1 - 50 µg/L
    Chlorpyrifos 1 - 50 µg/L
    Diazinon 1 - 100 µg/L
    Dichlorovos (DDVP, Dichlorovos) 1 - 50 µg/L
    Dimethoate 1 - 50 µg/L
    Dioxathion 1 - 50 µg/L
    Disulfoton 1 - 50 µg/L
    EPN 1 - 50 µg/L
    Ethion 1 - 50 µg/L
    Ethoprop 1 - 50 µg/L
    Famphur 1 - 50 µg/L
    Fonophos 1 - 50 µg/L
    Malathion 1 - 50 µg/L
    Parathion-methyl
    Methamidophos
    Monocrotophos
    Parathion, ethyl 1 - 50 µg/L
    Phorate 1 - 50 µg/L
    Phosmet (Imidan) 1 - 50 µg/L
    Terbufos 1 - 50 µg/L
    すべて表示 (21)
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
-17 °C - closed cup - Solvent
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
特定毒物
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
QC1161-2ML:
試験成績書(COA)