安全性情報
PSRVD03
Multi-Parameter Refractive Index & Density Certified Reference Material at 15 °C, 20 °C and 25 °C, Single 30 mL
Nominal RI Value 1.5463 at 20 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The product offers traceability of measurement to recognized national standards, and to units of measurement realized at the National Physical Laboratory (NPL) or other recognized national standards laboratories. Both density and refractive index values are fully traceable to National Institute Standards and Technology (NIST) and international protocols.
アプリケーション
The combined refractive index and density CRM (nominal RI value 1.5463 at 20 °C) is used to calibrate and verify refractometers such as handheld, Abbe and high-accuracy digital instruments.
特徴および利点
  • CRM certified in strict adherence to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
  • density measured and qualified in accordance with ASTM D1480
  • ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols
  • low levels of uncertainty, guaranteeing maximum accuracy of data and dependable results
  • supplied in 30 mL volume sealed glass vials for ample measurement readings
  • 12-months shelf life as stated in the certificate of analysis (CoA)
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F
引火点(℃)
79 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PSRVD03-30ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)