安全性情報
PHR8829
Supelco
Ephedrine Sulfate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
L-(−)-Ephedrine sulfate, (−)-Ephedrine hemisulfate salt, L-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C10H15NO)2 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
428.54
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
認証
traceable to USP 1236007
APIファミリー
ephedrine
包装
pkg of 200MG
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8829-200MG:
試験成績書(COA)