Merck
PHR8812
Supelco
塩酸トラマドール
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
(±)-cis-2-(ジメチルアミノメチル)-1-(3-メトキシフェニル)シクロヘキサノール塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H25NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
299.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
認証
traceable to EP Y0000155
traceable to USP 1672600
APIファミリー
tramadol
包装
pkg of 200MG
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
Cl.COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2CN(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1
InChI Key
PPKXEPBICJTCRU-XMZRARIVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
生物化学的/生理学的作用
オピオイド鎮痛薬;P450基質です。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR8812-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)