Merck
1672600
USP
塩酸トラマドール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(±)-cis-2-(ジメチルアミノメチル)-1-(3-メトキシフェニル)シクロヘキサノール塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H25NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
299.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tramadol
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule IV
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2CN(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1
InChI Key
PPKXEPBICJTCRU-XMZRARIVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Tramadol hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Tramadol Hydrochloride Tablets
  • Tramadol Hydrochloride and Acetaminophen Tablets
  • Tramadol Hydrochloride Extended-Release Tablets
  • Tramadol Hydrochloride Compounded Oral Suspension
  • Tramadol Hydrochloride Compounded Oral Suspension, Veterinary
  • Tramadol Hydrochloride and Acetaminophen Compounded Oral Suspension
生物化学的/生理学的作用
オピオイド鎮痛薬;P450基質です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
1672600-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tramadol Hydrochloride Extended-Release Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 36(6), 4446-4446 (2020)