Merck
PHR8805
Supelco
プレガバリン
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(S)-3-(アミノメチル)-5-メチルヘキサン酸, CI-1008, PD-144723
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17NO2
CAS番号:
分子量:
159.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
pregabalin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical
SMILES記法
OC(C[C@@H](CN)CC(C)C)=O
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChI Key
AYXYPKUFHZROOJ-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
生物化学的/生理学的作用
プレガバリンは脂溶性のGABAアナログであり、電位依存性Ca2+チャネルのα2δサブユニットに対するリガンドです。プレガバリンは、抗けいれん薬、抗不安性鎮痛薬であり、末梢性神経障害性疼痛や線維筋痛症の治療に使用されています。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
関連製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR8805-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)