Merck
PHR3881
Supelco
D(−)-酒石酸
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(2S,3S)-(−)-酒石酸, D-トレアル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
150.09
Beilstein:
1725145
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
詳細
synthetic
包装
pkg of 500MG
mp
172-174 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChI Key
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
その他情報
非天然型異性体
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHR3881-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)