安全性情報
PHR3671
Supelco
Oxytetracycline Impurity F
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H22N2O8 · HCl
CAS番号:
分子量:
478.88
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
oxytetracycline, oxytetracycline
包装
pkg of 50MG
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3671-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)