certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1673533
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)CCC[n]3nc4[n]([c]3=O)cccc4.Cl
InChI
1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-7-17(8-6-16)23-14-12-22(13-15-23)9-3-11-25-19(26)24-10-2-1-4-18(24)21-25;/h1-2,4-8,10H,3,9,11-15H2;1H
InChI Key
YJPDFSADWATFEK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3574-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)