certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1672905
APIファミリー
tranylcypromine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 250 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.N[C@H]1C[C@@H]1c2ccccc2.N[C@H]3C[C@@H]3c4ccccc4
InChI
1S/2C9H11N.H2O4S/c2*10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;1-5(2,3)4/h2*1-5,8-9H,6,10H2;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,9+;/m11./s1
InChI Key
BKPRVQDIOGQWTG-KAVFMPKWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3427-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)