certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1617430
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3352-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)